S7448
STF-62247
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
N-(3-Methylphenyl)-4-(4-pyridinyl)-2-thiazolamine
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
solubilidade
DMSO: soluble 26 mg/mL
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(Nc2nc(cs2)-c3ccncc3)c1
InChI
1S/C15H13N3S/c1-11-3-2-4-13(9-11)17-15-18-14(10-19-15)12-5-7-16-8-6-12/h2-10H,1H3,(H,17,18)
chave InChI
KATNUHQNJGNLPW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges