189485
Autocamtide-2 Related Inhibitory Peptide II, Cell-permeable
The Autocamtide-2 Related Inhibitory Peptide II, Cell-permeable controls the biological activity of calmodulin-dependent protein kinase II. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
Autocamtide-2 Related Inhibitory Peptide II, Cell-permeable, Ant-A3K/V10F-AIP, Ant-AIP-II, Ac-RQIKIWFQNRRMKWKKKKKLRRQEAFDAL-OH
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
5% acetic acid: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
cam Kinase-2
Embalagem
Advertência
Sequência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Ishida, A., et al. 1998. FEBS Lett.427, 115.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1