178494
Apoptosis Inhibitor II, NS3694
The Apoptosis Inhibitor II, NS3694, also referenced under CAS 426834-38-0, controls the biological activity of Apoptosis. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinônimo(s):
Apoptosis Inhibitor II, NS3694, NS3694
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: slightly soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc(ccc1)NC(=O)Nc2c(ccc(c2)Cl)C(=O)O
InChI
1S/C15H10ClF3N2O3/c16-9-4-5-11(13(22)23)12(7-9)21-14(24)20-10-3-1-2-8(6-10)15(17,18)19/h1-7H,(H,22,23)(H2,20,21,24)
chave InChI
GNCZTZCPXFDPLI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Apoptosome complex formation
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3