178488
Apoptosis Inhibitor
The Apoptosis Inhibitor, also referenced under CAS 54135-60-3, controls the biological activity of Apoptosis. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinônimo(s):
Apoptosis Inhibitor, M50054, 2,2ʹ-Methylenebis(1,3-cyclohexanedione)
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCCC(=O)C1CC2C(=O)CCCC2=O
InChI
1S/C13H16O4/c14-10-3-1-4-11(15)8(10)7-9-12(16)5-2-6-13(9)17/h8-9H,1-7H2
chave InChI
ILUMEPMGPCKGHH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
apoptosis induction
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3