Documentos Principais
1.67527
Supelco
Dip tube (PVDF) for nitric acid and sulfuric acid
pkg of 25 L (Combi-containers)
About This Item
Código UNSPSC:
41122409
NACRES:
NB.51
embalagem
pkg of 25 L (Combi-containers)
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
in 25L combi container