Documentos Principais
1.67585
Supelco
Dip tube (PVDF) for nitric acid
pkg of 180 L (Combi-containers)
About This Item
Código UNSPSC:
41122409
NACRES:
NB.51
embalagem
pkg of 180 L (Combi-containers)
temperatura de armazenamento
no temp limit
Categorias relacionadas
Descrição geral
in 180L Combi-containers