Documentos Principais
16-266
Millipore
Agarose de proteína G, vazão rápida
Protein G Agarose, Fast Flow suitable for medium and low pressure chromatography of IgG from mouse, sheep, and rabbit, and for immunoprecipitations.
Sinônimo(s):
Protein G resin
About This Item
Código UNSPSC:
41116133
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.56
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
affinity chromatography: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
A agarose de fluxo rápido compreende géis ou esferas de agarose altamente reticentes que podem tolerar altas pressões em comparação a resinas padrão de contas de agarose. Assim, essas resinas são ideais para métodos de purificação por cromatografia líquida de proteína rápida (FPLC). Eles são preferidos para a purificação de anticorpos de média a grande escala. Esse produto contém proteína G covalentemente acoplada por brometo de cianogênio a esferas de agarose 4% altamente reticuladas. É estável em todos os tampões aquosos usados em cromatografia de proteína G.
Aplicação
A agarose de proteína G de fluxo rápido foi usada em imunoprecipitação. Também é adequada para cromatografia de média e baixa pressão de IgG de camundongos, ovelhas e coelhos.
Qualidade
rotineiramente avaliado por imunoprecipitação e purificação
forma física
Água contendo etanol 20%
Armazenamento e estabilidade
1 ano a 4 °C
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
116.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
47 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Boshi Wang et al.
EBioMedicine, 41, 320-332 (2019-02-13)
Hyper-activation of TGF-β signaling is critically involved in progression of hepatocellular carcinoma (HCC). However, the events that contribute to the dysregulation of TGF-β pathway in HCC, especially at the post-translational level, are not well understood. Associations of deubiquitinase POH1 with
Romina J Walter et al.
Cell death & disease, 13(2), 168-168 (2022-02-23)
Enhancement of Wnt signaling is fundamental for stem cell function during intestinal regeneration. Molecular modules control Wnt activity by regulating signal transduction. CD44 is such a positive regulator and a Wnt target gene. While highly expressed in intestinal crypts and
Jie Hu et al.
FEBS letters, 592(11), 1893-1904 (2018-05-22)
SAMHD1 inhibits Hepatitis B virus (HBV) replication by reducing the intracellular dNTP levels. However, how SAMHD1 phosphorylation is regulated to abrogate its restriction of HBV replication in hepatoma cells is poorly understood. Here, we show that HBV replication and SAMHD1
Julia Bolik et al.
The Journal of experimental medicine, 219(1) (2021-12-18)
Metastasis is the major cause of death in cancer patients. Circulating tumor cells need to migrate through the endothelial layer of blood vessels to escape the hostile circulation and establish metastases at distant organ sites. Here, we identified the membrane-bound
Phosphoinositide-dependent kinase-2 is a distinct protein kinase enriched in a novel cytoskeletal fraction associated with adipocyte plasma membranes
Hresko, R. C., et al
The Journal of Biological Chemistry, 278, 21615-21622 (2003)