1.50660
SeQuant® ZIC®-cHILIC 100Å (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 100 mm x 4.6 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
SeQuant® ZIC®-cHILIC 3µm,100Å 100 x 4.6 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
Materiais
PEEK-lined stainless steel column
Nível de qualidade
linha de produto
SeQuant®
Características
endcapped: no
Parâmetros
500 bar pressure
70 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
coluna C × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
ZIC-cHILIC bonding phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
pH operacional
2-7.5
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
temperatura de armazenamento
no temp limit