1.50434
SeQuant™ ZIC-HILIC™ Guard Fitting PEEK 14 x 1 mm
pkg of 5 columns
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L114
linha de produto
SeQuant™
Características
endcapped: no
embalagem
pkg of 5 columns
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable (Capillary LC)
coluna C × D.I.
1.4 cm × 1 mm
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
ZIC-HILIC bonding phase
tamanho de poro
100 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-7.5
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
temperatura de armazenamento
no temp limit