1.46482
Buffered NaCl-Peptone Solution with LTH
bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 450 mL, closure type, Blue screw cap with 3 loci, pack of 6 bottles
Sinônimo(s):
Buffered Saline Peptone Water with neutralizer
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.13
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; autoclaved
Formulário
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
closure type Blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
embalagem
pack of 6 bottles
técnica(s)
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
capacidade do frasco
500 mL
bottle filling volume
450 mL
pH
7.0
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
componentes
tween
lecithin
histidine
temperatura de armazenamento
2-30°C
adequação
nonselective for
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1