1.46471
Buffered NaCl-Peptone Solution with LTHTh
bottle volume 90 mL , filling volume
Sinônimo(s):
Buffered Saline Peptone Water with neutralizer, Buffered Sodium Chloride Peptone Solution with 0.3% Lecithin, 3% Tween, 0.1% Histidin and 0.5%Thiosulfate
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.13
Nível de qualidade
descrição
For the microbiological examination of non-sterile pharmaceuticals
esterilidade
sterile; autoclaved
forma
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
closure type wide neck
ready-to-use
embalagem
bottle of
pkg of (90 ml in 275 ml wide mouth bottle (6 bottles per box))
técnica(s)
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
capacidade do frasco
275 mL
volume do frasco
90 mL , filling volume
pH
7.0
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
componentes
lecithin
sodium thiosulfate
tween
histidine
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1