1.46360
Buffered NaCl-Peptone Solution
ready-to-use, bottle volume 90 mL , filling volume
Sinônimo(s):
Buffered Saline Peptone Water, Buffered Sodium Chloride Peptone Solution
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.13
Nível de qualidade
descrição
For microbial examination of non-sterile pharmaceutical products
forma
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
closure type screw cap with septum
ready-to-use
embalagem
single packed of 90 mL (in 250 mL bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
bottle of
técnica(s)
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
capacidade do frasco
250 mL
volume do frasco
90 mL , filling volume
pH
7.0
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-25°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Artigos
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.