1.46387
Meio de tioglicolato líquido
ready-to-use, bottle volume 750 mL , filling volume
Sinônimo(s):
Fluid Thioglycollate Medium, FTM, Thioglycollate Broth
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; autoclaved
Formulário
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
closure type screw cap with septum
ready-to-use
embalagem
bottle of
single packed of (750 ml in 1 L bottle with white screw cap and septum (6 bottles per box))
capacidade do frasco
1000 mL
volume do frasco
750 mL
750 mL , filling volume
pH
7.1
aplicação(ões)
industrial qc
pharmaceutical
sterility testing
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
aerobic bacteria
anaerobic bacteria
nonselective for
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2