1.46333
Fluid Thioglycollate Medium Clear
bottle volume 100 mL , filling volume, ready-to-use
Sinônimo(s):
Clear Fluid Thioglycollate Medium, Clear FTM, Clear Thioglycollate Broth, CTM
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; autoclaved
forma
liquid (ready-to-use)
prazo de validade
12 mo.
Características
closure type screw cap with septum
ready-to-use
embalagem
bottle of
single packed of (100 ml in 125 ml bottle with red screw cap and septum (10 bottles per box))
capacidade do frasco
125 mL
volume do frasco
100 mL , filling volume
pH
7.1
aplicação(ões)
cosmetics
pharmaceutical
sterility testing
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
aerobic bacteria
anaerobic bacteria
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2