1.46386
Meio de tioglicolato líquido
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, Red screw cap with septum and protector, pack of 10 bottles
Sinônimo(s):
Fluid Thioglycollate Medium acc EP+USP, Fluid Thioglycollate Medium, FTM, Thioglycollate Broth
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
Formulário
liquid (ready-to-use)
prazo de validade
12 mo.
Características
closure type Red screw cap with septum and protector
ready-to-use
embalagem
pack of 10 bottles
single packed of (100 ml in 125 ml bottle with red screw cap and septum (10 bottles per box))
técnica(s)
sterile filtration: suitable
capacidade do frasco
125 mL
bottle filling volume
100 mL
capacidade
125 mL
pH
7.1
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
sterility testing
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
aerobic bacteria
anaerobic bacteria
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2