1.46380
Frascos prontos para uso de caldo de soja tríptico
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, blue screw cap with septum, box of 10 bottles
Sinônimo(s):
CASO, Casein Soybean Digest Broth, TSB
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Nível de qualidade
descrição
For the detection of aerobic bacteria and fungi
esterilidade
sterile; autoclaved
Formulário
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
closure type blue screw cap with septum
ready-to-use
embalagem
box of 10 bottles
single packed of
capacidade do frasco
125 mL
bottle filling volume
100 mL
capacidade
125 mL
pH
7.3
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2