1.46353
Modified Tween®-Letheen Broth
ready-to-use, bottle volume 90 mL , filling volume
Sinônimo(s):
MLBT, Modified Letheen Broth with Tween®, MTLB
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Suitable for enumeration of fastidious microorganisms in the presence of disinfectant residues
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; autoclaved
Formulário
liquid (ready-to-use)
prazo de validade
6 mo.
Características
closure type wide neck
ready-to-use
embalagem
bottle of
single packed of (90 ml in 275 ml wide mouth bottle (6 bottles per box))
técnica(s)
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
capacidade do frasco
275 mL
volume do frasco
90 mL , filling volume
pH
7.2
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
componentes
histidine
lecithin
tween
sodium thiosulfate
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3