1.46081
Ágar Sabouraud Dextrose
Tween®, Lecithin, lid, ICR: non-lockable, plate diam. 90 mm, sterile; irradiated, triple packed of 120 plates, suitable for air monitoring
Sinônimo(s):
ICR plate, SDA, SDA with neutralizers
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene plate
Nível de qualidade
Agency
EP
USP
esterilidade
sterile; irradiated
Formulário
plate (ready-to-use)
Características
lid ICR: non-lockable
ready-to-use
composição
Lecithin
Tween®
embalagem
triple packed of 120 plates
diâmetro da placa
90 mm
pH
5.6 ( in H2O)
aplicação(ões)
air monitoring
pharmaceutical
compatibilidade
for use with MAS-100®
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
molds
yeasts
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2