1.46236
Ágar Sabouraud Dextrose
ReadyPlate™, ISO, FDA-BAM, EP, USP, plate diam. 90 mm, box of 20 or 120 plates
Sinônimo(s):
ReadyPlate SDA, SDA
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP
FDA-BAM
ISO
USP
Nível de qualidade
forma
plate (ready-to-use)
Características
ready-to-use
fabricante/nome comercial
ReadyPlate™
embalagem
box of 20 or 120 plates
diâmetro da placa
90 mm
cor
clear yellow Media
pH
5.6 ( in H2O)
aplicação(ões)
cosmetics
environmental
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
molds
yeasts
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2