14-464-M
FGFR3 Protein, active, 10 µg
Active, recombinant human FGFR residues 447-761, containing an N-terminal His6-tag. For use in Kinase Assays.
Sinônimo(s):
Fibroblast growth factor receptor
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in Sf21 cells
peso molecular
Mw 36.8 kDa
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Descrição geral
Product Source: expressed in Sf21 cells.
Recombinant human FGFR residues 447-761, containing an N-terminal His6-tag.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protein Target: FGFR3
Embalagem
Also available in 250μg size (2x125μg)--call for pricing and availability and reference catalog number 14-464M when ordering the 250μg size.
Qualidade
routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4-Tyr) (4:1) substrate
Outras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2