14-327-M
JNK1α1/SAPK1c Protein, active, 10 µg
Active, recombinant full-length human JNK1α1/SAPK1c with an N-terminal His-tag, for use in Kinase Assays.
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in Sf21 cells
linha de produto
Upstate®
atividade específica
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
peso molecular
Mw 45 kDa
purificado por
(Ni2+/NTA-agarose)
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão
(FUNCTION: SwissProt: P45983 # JNK1 isoforms display different binding patterns: beta-1 preferentially binds to c-Jun, whereas alpha-1, alpha-2, and beta- 2 have a similar low level of binding to both c-Jun or ATF2. However, there is no correlation between binding and phosphorylation, which is achieved at about the same efficiency by all isoforms. )
NM_002750.2
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
human ... MAPK8(5599)
Descrição geral
Embalagem
Also available in 250μg size (catalog number 14-327M).
Qualidade
Descrição-alvo
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1