1.37046
Acetato de sódio
anhydrous, EMPROVE® EXPERT, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Ácido acético
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Formulário
solid
temperatura de autoignição
1112 °F
607 °C
pH
7.5-9.2 (20 °C, 30 g/L in H2O)
pKa
4.76 (acetic acid)
p.e.
>400 °C (decomposition)
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
324 °C (decomposition)
temperatura de transição
flash point >250 °C
solubilidade
365 g/L
densidade
1.52 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Due to its low microbial and endotoxin limits, Sodium acetate anhydrous Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Informações legais
substituído por
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1