1.37032
Hidróxido de sódio
6 mol/l, EMPROVE® EXPERT
Fabricação farmacêutica
About This Item
Produtos recomendados
grau
GMO free
GMP
Halal
Kosher
Nível de qualidade
pressão de vapor
3 mmHg ( 37 °C)
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
aplicação(ões)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
atividade externa
Aflatoxin
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Embalagem
1.37032.9025 / 25L / PE canister
1.37032.9958 / 950L / IBC
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1