1.28237
Fosfato de sódio
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Fosfato sec-sódico, Fosfato dissódico, Hidrogenofosfato dissódico
About This Item
Produtos recomendados
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
descrição
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,USP
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Formulário
crystalline
aplicação(ões)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
chave InChI
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1