Documentos Principais
125162
Millipore
Eshmuno® A Resin
RoboColumn Eshmuno® A, volume 0.2 mL, prepacked column
Sinônimo(s):
RoboColumn Eshmuno® A, 0.2ml
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
ligand
protein A
Nível de qualidade
Materiais
polypropylene housing
linha de produto
Eshmuno®
Formulário
prepacked column
fabricante/nome comercial
Eshmuno®
Parâmetros
≤8 bar pressure
>500 cm/hr max. flow rate
Coluna: diâm. × C
5 mm × 10 mm
volume
0.2 mL
Grupo ativo da matriz
Polyvinyl Ether
tamanho médio de partícula
50 μm
capacidade
~40-55 mg/mL binding capacity((3-6 min RT))
aplicação(ões)
mAb
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
5 x 10mm ESHMUNO®
Informações legais
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13