Documentos Principais
125057
Millipore
Fractogel® EMD TMAE (S)
MiniChrom Column Fractogel® TMAE (S), volume 1 mL, prepacked column
Sinônimo(s):
MiniChrom Column Fractogel® TMAE (S), 1 ml
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Materiais
polypropylene housing
linha de produto
Fractogel®
Formulário
prepacked column
Parâmetros
≤8 bar pressure
~80 cm/hr max. flow rate
Coluna: DI × C
8 mm × 20 mm
volume
1 mL
Grupo ativo da matriz
Methacrylate
tamanho médio de partícula
20-40 μm
capacidade
~100 mg, BSA binding capacity
aplicação(ões)
gene therapy
recombinant protein
vaccine development
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
8 x 20mm
Nota de análise
Appearance: passes test
Informações legais
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13