Documentos Principais
1.24518
Supelco
Bathocuproinedisulfonic acid disodium salt
GR for analysis
Sinônimo(s):
Bathocuproinedisulfonic acid disodium salt, 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline, 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthrolinedisulfonic acid disodiumsalt, 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolinedisulfonic acid disodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H18N2Na2O6S2
Número CAS:
Peso molecular:
564.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
258-111-7
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Formulário
solid
pH
10 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
300 °C
densidade volumétrica
190 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1c(nc2c3nc(c(c(c3ccc2c1c5ccccc5)c4ccccc4)[S](=O)(=O)[O-])C)C
InChI
1S/C26H20N2O6S2.2Na/c1-15-25(35(29,30)31)21(17-9-5-3-6-10-17)19-13-14-20-22(18-11-7-4-8-12-18)26(36(32,33)34)16(2)28-24(20)23(19)27-15;;/h3-14H,1-2H3,(H,29,30,31)(H,32,33,34);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
RNGKZLRAVYPLJC-UHFFFAOYSA-L
Nota de análise
Identity (IR-spectrum): conforms
Identity (UV/VIS-Spectrum): conforms
Absorption maximum λmax. (Buffer pH 5.0; as copper complex): 477 - 485 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.05 g/l; buffer pH 5.0; as copper complex): ≥ 90
Water (according to Karl Fischer): ≤ 10 %
Suitability for copper determination: conforms
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3