Documentos Principais
1.20574
Millipore
Hibar® 250-25 PharmPrep® P 100 RP-18e, 20 µm
About This Item
Código UNSPSC:
23151817
Materiais
spherical silica gel
Nível de qualidade
linha de produto
PharmPrep®
Parâmetros
≤40 bar max. pressure
Grupo ativo da matriz
Spherical Silica Gel
tamanho de poro
10 nm mean pore size
aplicação(ões)
plasma purification
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Spherical porous Silica with uniform and homogeneous gel matrix with excellent batch to batch reproducibility
Características e benefícios
Hibar® 250-25 PharmPrep® P 100 RP-18E, 10 µm provides users with:
•Convenient ready-to-use column
•Easy mounting and assembly
Informações legais
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PHARMPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany