Documentos Principais
1.19995
Millipore
PharmPrep® P 100 RP-18e, 10µm
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
Nível de qualidade
Materiais
spherical silica gel
Parâmetros
≤40 bar max. pressure
tamanho de poro
10 nm mean pore size
aplicação(ões)
plasma purification
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
2-30°C
Nota de análise
Carbon content: 17 - 21 %
Purity (Al): ≤ 50 ppm
Purity (Fe): ≤ 25 ppm
Purity (Na): ≤ 25 ppm
Extractable matter: ≤ 0.10 %
Specific surface area (BET): 320 - 400 m²/g
Pore volume: 0.8 - 0.9 ml/g
Pressure: ≤ 40 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 20000
Separation factor (Phenol/Pyridine): 1.8 - 3.0
Capacity factor (3-Nitroacetanilid): 2.9 - 3.9
Particle Size (d10): 5.0 - 8.0 µm
Particle Size (d50): 9.0 - 14.0 µm
Particle Size (d90): 13.0 - 21.0 µm
Informações legais
PHARMPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1