Documentos Principais
1.18322
Supelco
Pacote de recarga de teste de cloreto
for use with MCOLORTEST®
Sinônimo(s):
Reabastecimentos do kit de teste visual de cloreto
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Características
refill
Nível de qualidade
analito(s) específico(s)
chloride
compatibilidade
for use with MCOLORTEST®
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Quando os reagentes do teste MQuant® (anteriormente MColortest®) são consumidos até o fim, o kit pode ser reabastecido através da compra do pacote de recarga adequado. Há pacotes de recarga disponíveis para diversos kits de teste, o que o torna um sistema particularmente econômico e ecológico.
Esse pacote de recarga contém todos os reagentes para os kits de teste MQuant® 1.14753 e 1.14401 para a avaliação colorimétrica de cloro.
para MQuant 114753, 114401®
Informações legais
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3