Documentos
1.18309
Supelco
Dodecilsulfato de sódio
for ion pair chromatography LiChropur
Sinônimo(s):
Sal sódico de dodecil-hidrogenossulfato
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H25NaO4S
Número CAS:
Peso molecular:
288.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
205-788-1
NACRES:
NB.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (acidimetric)
potência
1427 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
técnica(s)
ion pair chromatography: suitable
Impurezas
≤2% water (Karl Fischer)
transmitância
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
204-207 °C
temperatura de transição
flash point >150 °C
solubilidade
>130 g/L
densidade
1.1 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
490‑560 kg/m3
adequação
passes test for identity (IR)
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
chave InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
O dodecil sulfato de sódio (SDS) é comumente usado comoum reagente de par de íons na cromatografia de par de íons.
Aplicação
O dodecil sulfato de sódio pode ser usado como umreagente de par de íons e agente dispersanteno método de microextração líquido–líquido dispersivo assistido por surfactante baseado em par de íons (IP-SA-DLLME)para análise de especiação de cromo.
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
338.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
170 °C