1.17267
Strip adapter RQflex®20
Reflectoquant®, Spare part for RQflex® 20
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Produtos recomendados
linha de produto
Reflectoquant®
embalagem
pkg of 1 units
compatibilidade
Spare part for RQflex 20, RQflex 10, RQflex 10 plus
temperatura de armazenamento
no temp limit
Categorias relacionadas
Descrição geral
Reflectoquant® Strip adapter, spare part for RQflex® 20 reflectometers.
Informações legais
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany