116805
PKA Inhibitor 5-24
The PKA Inhibitor 5-24, also referenced under CAS 99534-03-9, controls the biological activity of PKA. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
PKA Inhibitor 5-24, Protein Kinase A Inhibitor 5-24, H-TTYADFIASGRTGRRNAIHD, PKA Inhibitor IV
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
solubilidade
water: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C94H148N32O31/c1-11-42(3)70(124-85(150)58(31-50-19-14-13-15-20-50)117-84(149)61(35-67(135)136)116-74(139)44(5)110-81(146)57(32-51-24-26-53(131)27-25-51)119-90(155)73(49(10)130)126-86(151)69(96)47(8)128)88(153)112-45(6)75(140)122-63(40-127)77(142)107-38-65(133)114-55(22-17-29-105-93(99)100)80(145)125-72(48(9)129)87(152)108-39-66(134)113-54(21-16-28-104-92(97)98)78(143)115-56(23-18-30-106-94(101)102)79(144)118-60(34-64(95)132)82(147)111-46(7)76(141)123-71(43(4)12-2)89(154)120-59(33-52-37-103-41-109-52)83(148)121-62(91(156)157)36-68(137)138/h13-15,19-20,24-27,37,41-49,54-63,69-73,127-131H,11-12,16-18,21-23,28-36,38-40,96H2,1-10H3,(H2,95,132)(H,103,109)(H,107,142)(H,108,152)(H,110,146)(H,111,147)(H,112,153)(H,113,134)(H,114,133)(H,115,143)(H,116,139)(H,117,149)(H,118,144)(H,119,155)(H,120,154)(H,121,148)(H,122,140)(H,123,141)(H,124,150)(H,125,145)(H,126,151)(H,135,136)(H,137,138)(H,156,157)(H4,97,98,104)(H4,99,100,105)(H4,101,102,106)/t42-,43-,44-,45-,46-,47?,48?,49?,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,61-,62-,63-,69-,70-,71-,72-,73-/m0/s1
chave InChI
AXOXZJJMUVSZQY-BVDKBYOBSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Advertência
Sequência
Nota de preparo
Outras notas
Cheng, H.C., et al. 1986. J. Biol. Chem. 261, 989.
Rusine, T., et al. 1986. J. Cell Biol.102, 1630.
Wong, Y.S., et al. 1986. J. Biol. Chem..261, 12089.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3