1.15363
Skim milk powder
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Skim milk powder, Dry skim milk, non-fat milk solids, skimmed milk powder,
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine milk
Nível de qualidade
forma
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
embalagem
pkg of 500 g
pH
6-8 (20 °C, 20 g/L in H2O)
solubilidade
700 g/L
densidade volumétrica
500 kg/m3
aplicação(ões)
microbiology
pathogen testing
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Aplicação
Ligação
Nota de análise
Lactose (enzymatically): 40 - 52 %
pH-value (1 %; water): 6 - 7
Fats: ≤ 1.5 %
Free acid (as lactic acid): ≤ 2 %
Ash (800 °C): ≤ 10 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 5.0 %
Suitability for microbiology: passes test
Microbiological test: passes test
Identity (NIR): passes test
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1