Documentos Principais
1.15228
Millipore
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid
pKa (20 °C)7.15, ≥99% (alkalimetric)
Sinônimo(s):
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, BES
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H15NO5S
Número CAS:
Peso molecular:
213.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161703
Número do índice EC:
233-465-5
NACRES:
NA.05
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (alkalimetric)
Formulário
solid
pKa (20 °C)
7.15
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)([O-])CC[N+H](CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO5S/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-13(10,11)12/h8-9H,1-6H2,(H,10,11,12)
chave InChI
AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
buffer substance BES
Nota de análise
Assay (alkalimetric): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
UV-Absorption (250 nm, 50 g/l, 1 cm, water): ≤ 0.05
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.5 %
Biological buffer, pKa at 20 °C: 7.15
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3