Merck
Todas as fotos(5)
Key Documents
B9879
Sigma-Aldrich
BES
≥99.0% (titration)
Sinônimo(s):
Ácido 2-(bis(2-hidroxietil)amino)etano sulfónico, Ácido n,n-bis[2-hidroxietil]-2-aminoetanossulfónico, N,N-Bis(2-hidroxietil)taurina, Ácido N,N-bis(2-hidroxietil)-2-aminoetanossulfônico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H15NO5S
Número CAS:
Peso molecular:
213.25
Beilstein:
1781572
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥99.0% (titration)
forma
crystalline
condição de armazenamento
dry at room temperature
cor
white
pH
2.5-5.0 (25 °C, 213.3 g/L)
faixa de pH útil
6.4-7.8
pKa (25 °C)
7.1
solubilidade
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
densidade
1.30 g/cm3 at 20—25 °C
1.35 g/cm3 at 20—25 °C
aplicação(ões)
clinical research
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO5S/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-13(10,11)12/h8-9H,1-6H2,(H,10,11,12)
chave InChI
AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O ácido N,N-Bis(2-hidroxietil)-2-aminoetanossulfônico, conhecido como BES, é um tampão zwitteriônico e um padrão secundário valioso na pesquisa bioquímica. O BES, um agente de ligação cruzada que contém ácido sulfônico, induz a ligação cruzada entre cadeias de poliimida sulfonada em membranas de poliimida sulfonada. O intervalo de pH útil para o tampão BES é de 6,4 a 7,8. É um dos "bons" tampões desenvolvidos na década de 1960 para fornecer capacidade de tamponamento na faixa de pH de 6,15 a 8,35, tornando-o amplamente aplicável em estudos bioquímicos. O tampão BES é adequado para uso em sistemas em que a formação de um complexo de fosfato de cálcio-DNA é desejável (Absorbância: < 0,05 a 260 nm, 100 mM). Além disso, o tampão BES pode ser empregado no estudo de biologia molecular, buffers biológicos, reagentes de biologia molecular e compostos zwitteriônicos.
Aplicação
Além disso, o BES encontrou aplicação em estudos de transfecção, tanto na preparação de reagentes para transfecção quanto em ensaios de sinalização relacionados aos receptores de melanocortina neural.
Pode-se utilizar BES como tampão de ligação em meio de Eagle modificado durante o ensaio de ligação de células de melanoma humano. Ele pode ser usado como tampão biológico para investigar a autoformação de polímeros de coordenação 3D heterometálicos de CuII/Li em meio aquoso.
Características e benefícios
  • Adequado para meios de cultura de células e como solução tampão em pesquisas bioquímicas e de biologia molecular
  • Tamponamento eficaz de pH 2,5-5,0 (25 °C, 213,3 g/l) com um pKa de 7,1 (25 °C)
  • Testado para confirmar baixos níveis de contaminação por metais pesados, garantindo a adequação para várias aplicações
Outras notas
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
ADA BioUltra, &#8805;99.0% (T)
Sigma-Aldrich
00307
ADA
Second-stage dissociation of N,N-bis (2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid (?bes?) in water and in 50 mass per cent methanol+ water from 278.15 to 328.15 K.
Roy RN, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 9(4), 325-332 (1977)
Water sorption, proton conduction, and methanol permeation properties of sulfonated polyimide membranes cross-linked with N, N-bis (2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid (BES).
Lee CH, et al.
Macromolecules, 39(2), 755-764 (2006)
Marina V Kirillova et al.
Inorganic chemistry, 51(9), 5224-5234 (2012-04-10)
The facile aqueous medium reactions of copper(II) nitrate with BES biobuffer [(HOCH(2)CH(2))(2)N(CH(2)CH(2)SO(3)H), hereinafter referred as H(3)bes] in the presence of various benzenecarboxylic acids [benzoic (Hba), 3-hydroxybenzoic (Hhba), and 3,5-dihydroxybenzoic (Hdhba) acid] and lithium hydroxide gave rise to the self-assembly generation
R N Fabricant et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 74(2), 565-569 (1977-02-01)
Purified mouse nerve growth factor (NGF)radiolabeled with 125I was tested for its ability to bind to a variety of different cultured cells. NGF binds readily to human and hamster melanoma cells but does not bind to many other cell lines.
John A Ormiston et al.
EuroIntervention : journal of EuroPCR in collaboration with the Working Group on Interventional Cardiology of the European Society of Cardiology, 10(12), 1449-1455 (2014-11-26)
Stent fracture is important because it may cause adverse events. The interventional cardiologist needs independent data to aid stent selection. Stent designers need data to improve stent design. We used a repetitive bend test to compare durability and fracture for