114825-M
Adapalene
A cell-permeable naphthoic acid compound that exhibits selective affinity and agonistic potency toward RARβ and RARγ over RARα.
Sinônimo(s):
Adapalene, CD271, RAR Agonist V, ADA, Differin, 6-(3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl)-2-naphthoic acid, CD 271, Differin, 6-(3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl)-2-naphthoic acid, CD 271, CD271, RAR Agonist V, ADA
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 12 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C)c1c(cc(cc1)c5cc6c(cc(cc6)C(=O)O)cc5)C32CC4CC(C3)CC(C2)C4
InChI
1S/C28H28O3/c1-31-26-7-6-23(21-2-3-22-12-24(27(29)30)5-4-20(22)11-21)13-25(26)28-14-17-8-18(15-28)10-19(9-17)16-28/h2-7,11-13,17-19H,8-10,14-16H2,1H3,(H,29,30)
chave InChI
LZCDAPDGXCYOEH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Ocker, M., et al. 2003. Int. J. Cancer107, 453.
Kim, M.J., et al. 2000. J. Invest. Dermatol.114, 349.
Shroot, B., et al. 1997. J. Am. Acad. Dermatol.36, S96.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3