1.14402
Chromate Test Kit, colorimetric
0.005-0.10 mg/L (Cr), 0.011-0.22 mg/L (CrO₄²⁻), MQuant®
Sinônimo(s):
Chromate Visual Test Kit
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Chromate Test, colorimetric, 0.005-0.10 mg/L (Cr), 0.011-0.22 mg/L (CrO42-), for use with MQUANT®
analito(s) específico(s)
chromate
Nível de qualidade
faixa de medição
0.005-0.10 mg/L (Cr)
0.011-0.22 mg/L (CrO42-)
compatibilidade
for use with MQUANT®
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Aplicação
- Environmental Monitoring: Chromate tests are essential for monitoring chromium(VI) levels in water and soil. These tests help in assessing environmental pollution caused by industrial discharge and are crucial for ensuring compliance with environmental regulations. Recent research has focused on the simultaneous extraction of phosphate and chromate using nano mixed (Al-Fe-Zr) oxide adsorbents, demonstrating enhanced sensitivity and accuracy in detecting chromate contamination in water (Pala et al., International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2021).
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3