Produtos recomendados
analito(s) específico(s)
ammonium
Nível de qualidade
compatibilidade
for use with MQUANT®
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Aplicação
- Evaluation of Water Ammonium Ion Test Kit and Its Feasibility for the Analysis of Protein in Food.: This study assesses a water ammonium ion test kit′s application in food protein analysis, highlighting its potential benefits for ensuring food safety and quality (Wu et al., 2022).
- Technical note: Evaluation of a colorimetric point-of-care test for measuring urine ammonium concentration in periparturient dairy cattle.: Discusses a colorimetric point-of-care test for measuring urine ammonium in dairy cattle, crucial for animal health monitoring and management (Megahed & Constable, 2020).
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3