Documentos Principais
1.10614
Supelco
Potassium carbonate
(special grade LAB)
About This Item
Fórmula linear:
K2CO3
Número CAS:
Peso molecular:
138.21
Beilstein:
4267587
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
pH
11.5-12.5 (20 °C, 0.01 g/L in H2O)
pf
891 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1