Key Documents
1.10047
Supelco
Total hardness Test Strips, colorimetric
individually sealed, water hardness 5-25 °d, water hardness 6-31 °e, water hardness 9-45 °f, MQuant®
Sinônimo(s):
Tiras de teste bioquímico de dureza da água
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Teste de dureza total, colorimetric, water hardness 5-25 °d, water hardness 6-31 °e, water hardness 9-45 °f, MQuant®
linha de produto
MQuant®
Nível de qualidade
analito(s) específico(s)
calcium, magnesium
water hardness measuring range
5-25 °d
6-31 °e
9-45 °f
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Método: colorimétrico com tiras de teste (lacradas individualmente) de >5 - >10 - >15 - >20 - >25°d >6 - >13 - >19 - >25 - >31°e >9 - >18 - >27 - >36 - >45°f MQuant®
Informações legais
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1