Documentos Principais
1.08039
Supelco
Total Hardness Test Kit, titrimetric
titrimetric, for use with MQUANT®
Sinônimo(s):
Kit de teste visual de dureza total
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome do produto
Teste de dureza total, titrimetric, for use with MQUANT®
analito(s) específico(s)
calcium, magnesium
Nível de qualidade
compatibilidade
for use with MQUANT®
método de detecção
titrimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Método: titrimétrico com pipeta de titulação MQuant®
O teste de dureza total MQuant® (anteriormente MColortest®) é adequado para a determinação titrimétrica usando uma seringa graduada. Ele pode ser utilizado para analisar:
  • Lençóis freáticos, água de superfície e água do mar
  • Águas de aquicultura
  • Água potável e água mineral
  • Água de piscinas
  • Água de caldeira
Método
Os íons de cálcio e de magnésio reagem com um indicador para formar um composto vermelho complexo. O indicador é liberado desse composto por titulação com uma solução de ácido etilenodinitrilo tetracético, sal dissódico di-hidratado (Titriplex® III). No ponto final de titulação, a cor muda para verde. A dureza total é determinada pelo consumo da solução de titulação.
Informações legais
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Total Hardness Test colorimetric, water hardness 5-25 °d, for use with MQuant® StripScan App, water hardness 6-31 °e, water hardness 9-45 °f, MQuant®
Supelco
1.10046
Total Hardness Test
Total Hardness Test reflectometric, water hardness 0.1-30.0 °d, for use with REFLECTOQUANT®
Supelco
1.16997
Total Hardness Test