1.16997
Total Hardness Test Strips, reflectometric
water hardness 0.1-30.0 °d, REFLECTOQUANT®
Sinônimo(s):
Total Hardness chemical test strips, Total Hardness test strip for instrument reader
About This Item
Produtos recomendados
product name
Total Hardness Test, reflectometric, water hardness 0.1-30.0 °d, for use with REFLECTOQUANT®
descrição
quantitative
Nível de qualidade
analito(s) específico(s)
calcium, magnesium
water hardness measuring range
0.1-30.0 °d
compatibilidade
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
método de detecção
reflectometric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Nota de análise
Assay
- standard 1:
3.1 - 3.9 °d
- standard 2: 8.8 - 10.8 °d
- standard 3: 22.7 - 27.7 °d
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1