1.09905
Bromide bromate solution
c(Br₂) = 0,05 mol/l (0.1 N), concentrate for 1000 mL titration solution, Titrisol®
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Bromide bromate solution, for 1000 ml, c(Br₂) = 0,05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Nível de qualidade
linha de produto
Titrisol®
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Redox Reactions
concentração
0.05 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
12.8 (20 °C in H2O)
densidade
1.11 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 1
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3