1.09877
OGYE selective supplement
for yeasts, for molds, pkg of 10 vials, for use with OGYE agar, Base
Sinônimo(s):
Oxytetracyclin-Glucose-Yeast Extract selective supplement
About This Item
Produtos recomendados
composição
Oxytetracycline, 0.05 g (in a buffered base )
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 10 vials
técnica(s)
microbiological culture: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
compatibilidade
for use with OGYE agar, Base
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
molds
yeasts
Descrição geral
Aplicação
Ligação
Nota de análise
Recovery on test medium
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054):
≥ 50 %
- Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058): ≥ 50 %
- Aspergillus brasiliensis (formerly A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): ≥ 50 %
- Penicillium aurantiogriseum ATCC 16025: ≥ 50 %
Growth
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003):
none
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): none
Incubation: 3 up to 5 days; 28 °C; aerobic.
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2