Documentos Principais
1.02143
SAFC
Fosfato de cálcio
dried, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, E 341 (iii)
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Fosfato de cálcio, Penta-hidróxido de cálcio trifosfato, fosfato de cálcio tribásico, ortofosfato tricálcico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ca3O8P2
Número CAS:
Peso molecular:
310.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número E:
E341 (iii)
Número do índice EC:
231-840-8
Agency
BP
Ph. Eur.
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
solid
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O, suspension)
pf
1670 °C
densidade
3.14 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[P](=O)([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/3Ca.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
chave InChI
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Categorias relacionadas
Descrição geral
Para abordar os desafios da fabricação de formulações sólidas, desenvolvemos um portfólio de produtos abrangente para atender às suas necessidades de formas farmacêuticas sólidas. Embora formulações em apresentação sólida sejam uma das formas farmacêuticas mais estabelecidas no setor farmacêutico, a complexidade para fabricação de medicamentos finais está se tornando cada vez mais desafiadora. As limitações de estabilidade, cinética de liberação e estabilidade dos IFAs, como baixa solubilidade do IFA, são apenas alguns dos muitos obstáculos críticos até a comercialização.
Como parte do nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O fosfato de cálcio é um ingrediente comumente usado em aplicações alimentícias e farmacêuticas. Em aplicações farmacêuticas, o fosfato de cálcio é usado principalmente como enchimento/ligante.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1