Documentos Principais
1.09288
Supelco
Solução de etilenodiamina de cobre(II)
DIN 54270, for measuring the viscosity of cellulose
About This Item
Código UNSPSC:
12352402
NACRES:
NA.05
Nível de qualidade
Formulário
liquid
pH
12.0-12.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
densidade
1.10 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Nota de análise
Identidade (espectro IV): passa no teste
Cobre: 0,95-1,05 mol/l
Etilenodiamina: 1,90-2,10 mol/l
Valor de pH (1%; água): 12,0-12,5
Densidade (d 20/4): 1,096-1,102
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3