Documentos Principais
925071
Sigma-Aldrich
Hidróxido de bis(etilenodiamina)cobre(II)
Technipur®, 1.0 M in H2O
Sinônimo(s):
Complexo de cobre(II)-etilenodiamina
About This Item
Fórmula linear:
Cu(H2NCH2CH2NH2)2(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
217.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
concentração
1.0 M in H2O
cadeia de caracteres SMILES
O[Cu]O.NCCN.NCCN
InChI
1S/2C2H8N2.Cu.2H2O/c2*3-1-2-4;;;/h2*1-4H2;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
chave InChI
WATCRQGYOIZIHC-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Bis(ethylenediamine)copper(II) hydroxide is a solvent used to measure viscosity of cellulose.
Informações legais
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conversion of various types of lignocellulosic biomass to fermentable sugars using kraft pulping and enzymatic hydrolysis.
Buzala K P, et al.
Wood Science and Technology, 51(4), 873-885 (2017)