Documentos Principais
1.07838
Supelco
Antimony(III) chloride
for analysis EMSURE® ACS
Sinônimo(s):
Antimony(III) chloride, Antimonous acid, Antimony trichloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cl3Sb
Número CAS:
Peso molecular:
228.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
233-047-2
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.16 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.0% (bromometric)
Formulário
solid
Impurezas
≤0.005% Substances insoluble in hydrochloric acid
≤0.02% Matter insoluble in chloroform
p.e.
233 °C/1013 hPa
pf
73 °C
solubilidade
931 g/L (Hydrolysis)
densidade
3.14 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1600 kg/m3
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
As: ≤0.005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.003%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C22H23ClN2O8.3ClH.Sb/c1-21(32)7-6-8-15(25(2)3)17(28)13(20(24)31)19(30)22(8,33)18(29)11(7)16(27)12-10(26)5-4-9(23)14(12)21;;;;/h4-5,7-8,15,26-27,31-33H,6,24H2,1-3H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3/b20-13+;;;;/t7-,8-,15-,21-,22-;;;;/m0..../s1
chave InChI
LIARQHHWPMTMFO-CRPMINNHSA-K
Aplicação
  • Syntheses and characterization of novel antimony (III) and bismuth (III) derivatives containing β-enamino ester along with antimicrobial evaluation, DFT calculation, and cytotoxic study.: This study involved the synthesis and characterization of novel antimony(III) chloride derivatives. The research highlighted its applications in antimicrobial evaluation, density functional theory (DFT) calculations, and cytotoxic studies, demonstrating the compound′s potential in developing new antimicrobial agents (Sangwan et al., 2024).
Ligação
Replaces: AX1675
Nota de análise
Assay (bromometric): ≥ 99.0 %
Matter insoluble in chloroform: ≤ 0.02 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
As (Arsenic): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.003 %
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2