Documentos Principais
1.07605
Millipore
D(-)-Ribose
for biochemistry
Sinônimo(s):
D(-)-Ribose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10O5
Número CAS:
Peso molecular:
150.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
Número do índice EC:
200-059-4
NACRES:
NA.79
Nível de qualidade
Formulário
solid
pH
7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
90-95 °C
densidade
0.80 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
480 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O1C(C(C(C1CO)O)O)O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-9H,1H2
chave InChI
HMFHBZSHGGEWLO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Identity (IR-spectrum): passes test
Spec. rotation (α 20/D; 2 %; water): -21.0 - -18.5 °
TLC-Test: passes test
Water: ≤ 0.5 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3